Fontos dokumentumok
120618
4-Hydroxypyridine
95%
Szinonimák:
4-Pyridinol, 4-Pyridone
Teszt
95%
bp
230-235 °C/12 mmHg (lit.)
mp
150-151 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CNC=C1
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?