Merck
372358
Sigma-Aldrich
Triacetoxy(methyl)silane
technical grade, 90%
Szinonimák:
Methyltriacetoxysilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CO2)3SiCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.25
Beilstein:
1788668
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
form
solid
bp
94-95 °C/9 mmHg (lit.)
mp
40-45 °C (lit.)
sűrűség
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O6Si/c1-5(8)11-14(4,12-6(2)9)13-7(3)10/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solvation of lithium salts within single-phase dimethyl siloxane bisphenol-A carbonate block copolymer.
Spiegel EF, et al.
Polymer, 41(9), 3365-3369 (2000)
A Udagama et al.
The Journal of prosthetic dentistry, 48(1), 86-88 (1982-07-01)
The urethanes, PVC, acrylic resins, and silicones are still the most popular among a large number of materials being used to fabricate facial prostheses. Each material has advantages and disadvantages. The ideal material is not yet available. It was found
Silicone Vapor Poisoning of Catalytic Methane Sensors
Chilton, J. E., et al.
Proceedings of the fourth WVU Conference on Coal Mine Electrotechnology (1978)