Merck
482374
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylhydrosiloxane), trimethylsilyl terminated
average Mn ~13,000, methylhydrosiloxane 3-4 mol %
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
average Mn ~13,000
Minőségi szint
összetétel
methylhydrosiloxane, 3-4 mol %
törésmutató
n20/D 1.405
viszkozitás
~260 cSt(lit.)
bp
>93 °C (lit.)
sűrűség
0.97 g/mL at 25 °C
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
65.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.