Fontos dokumentumok
481688
Poly(dimethylsiloxane), bis(3-aminopropyl) terminated
average Mn ~2,500
Szinonimák:
PDMS
About This Item
Javasolt termékek
specifikus aktivitás
0.6-0.8 meq/g (Amine number)
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~2,500
törésmutató
n20/D 1.410
viszkozitás
50 cSt(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)CCCN
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.