Merck
378445
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
viscosity 50 cSt 
About This Item
Lineáris képlet:
[Si(CH3)2O]x[Si(CH3)(C6H5)O]y
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.423
viszkozitás
50 cSt
sűrűség
0.982 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O.C[Si](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8OSi.C2H6OSi/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7;1-4(2)3/h2-6H,1H3;1-2H3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>214.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 101.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.