Merck
482005
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
average Mn ~110,000, viscosity ~50,000 cSt 
Szinonimák:
PDMS
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
molekulatömeg
average Mn ~110,000
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.406
viszkozitás
~50,000 cSt
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.