Merck
482161
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxane), hydroxy terminated
viscosity 3,500 cSt 
Szinonimák:
PDMS
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.405
viszkozitás
3,500 cSt
sűrűség
0.98 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(O)O
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.