Fontos dokumentumok
204951
Zinc oxide
99.999% trace metals basis
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder
SMILES string
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Protocols
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.