Merck
480320
Sigma-Aldrich
Poly[dimethylsiloxane-co-[3-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)propyl]methylsiloxane]
viscosity 75 cSt (lit.)
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
törésmutató
n20/D 1.451
Minőségi szint
viszkozitás
75 cSt(lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)(O)O.OCCOCCOCCC[Si](O)=O
Alkalmazás
Emulsifier and foaming agent.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.