Merck
480304
Sigma-Aldrich
Poly[dimethylsiloxane-co-(3-aminopropyl)methylsiloxane]
eq. wt. 4,400 Amine
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.4055 (lit.)
viszkozitás
~90 cSt(25 °C)(lit.)
sűrűség
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(O)O.C[Si](=O)CCCN
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Related Content
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.