Fontos dokumentumok
229741
Lithium nitrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium salt of nitric acid
Teszt
99.99% trace metals basis
form
crystalline powder
mp
264 °C (lit.)
oldhatóság
522 g/L at 20 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
funkcionális csoport
nitrate
SMILES string
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.