Merck
1372333
USP
Polyallylamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Poly(allylamine hydrochloride), PAA HCl, PAH
About This Item
Lineáris képlet:
[CH2CH(CH2NH2 · HCl)]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
polyallylamine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N/c1-2-3-4/h2H,1,3-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Used to make redox hydrogel-modified electrodes for measuring enzyme responses.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1