Fontos dokumentumok
522376
Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution
average Mw <100,000 (very low molecular weight), 35 wt. % in H2O
Szinonimák:
PDADMAC
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mw <100,000 (very low molecular weight)
Minőségi szint
koncentráció
35 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.417
viszkozitás
100-200 cP(25 °C)
sűrűség
1.09 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Recently, layer-by-layer (LbL) assembly has emerged as a versatile, gentle and, simple method for immobilization of functional molecules in an easily controllable thin film morphology.1,2 In this short review, we introduce recent advances in functional systems fabricated by using the mild, yet adaptable LbL technique.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.