Merck
416320
Sigma-Aldrich
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride)
average Mw ~1,080,000, average Mn ~311,000
Szinonimák:
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Lineáris képlet:
(C4H2O3 · C3H6O)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~311,000
average Mw ~1,080,000
szennyeződések
<2% benzene
oldhatóság
H2O: soluble (upon hydrolysis)
organic solvents: soluble
SMILES string
O1C(=O)C=CC1=O.O(C)C=C
InChI
1S/C4H2O3.C3H6O/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-3-4-2/h1-2H;3H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPBDXRPQPOWRKR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Poly(methyl vinyl ether-alt-maleic anhydride) P(MVE-MA) can be used:
  • To prepare antimicrobial hydrogels with good mechanical strength, adhesiveness to the skin, and excellent swelling ability. For example, autoclaved mixtures of P(MVE-MA) and PVA (polyvinyl alcohol) can inhibit bacteria growth against Staphylococcus aureus.
  • As an electrolyte additive for stabilizing the interface of high-voltage layered Li-rich oxides (LLROs). P(MVE-MA) can absorb more H2O from the electrolyte and suppress the oxidative decomposition of the electrolyte.
  • To functionalize electrospun PVA nanofibers for protein adsorption. These modified nanofibrous membranes can be used for protein purification.
  • To synthesize separator membranes with good ionic conductivity. These membranes keep the positive and negative electrodes apart and prevent electrical short circuits.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A dentifrice with multiple benefits.
Franklin García-Godoy
American journal of dentistry, 24 Spec No A, 2A-2A (2012-01-06)
R M Khashaba et al.
International endodontic journal, 44(4), 342-352 (2011-01-29)
To evaluate the histopathologic biocompatibility of two new calcium phosphate-based sealers (CPS-1 & CPS-2) with a commercially available calcium hydroxide-based sealer (Acroseal). Polyethylene tubes were filled with freshly mixed sealers and implanted subcutaneously in the dorsal connective tissue of rats.
Akikazu Sakudo et al.
Neuroscience letters, 494(3), 237-239 (2011-03-17)
Borna disease virus (BDV) is a noncytolytic, neurotrophic virus that infects a range of vertebrates, including all warm-blooded animals and possibly humans. Although BDV infections are thought to cause neurological disorders, evidence of the presence of the virus in tissues
Salim Nathoo et al.
American journal of dentistry, 24 Spec No A, 28A-31A (2012-01-06)
This single-center, double-blind, randomized, parallel-group clinical study was designed to investigate the extrinsic stain removal efficacy of a new antisensitivity dentifrice containing 0.3% triclosan, 2% polyvinylmethyl ether/maleic acid copolymer (PVM/MA copolymer), 0.243% NaF and a new silica specially-designed to occlude
A I Camacho et al.
Vaccine, 29(41), 7130-7135 (2011-06-10)
Adjuvant research is being oriented to TLR-agonists, but complement activation has been relatively unexplored. In previous studies it was demonstrated that poly(methyl vinyl ether-co-maleic anhydride) nanoparticles (PVMA NPs) used as adjuvant differentially activate dendritic cells through toll like receptors (TLR)