Merck
478164
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
33-36 °C (lit.)
funkcionális csoport
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(OC)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-12-8-3-7(10-6-11)4-9(5-8)13-2/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEKQOUWMYSIQII-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,5-Dimethoxyphenyl isocyanate, also known as 1-isocyanato-3,5-dimethoxybenzene, is an aryl isocyanate.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)