Fontos dokumentumok
477222
4-Chloroaniline
purified by sublimation, ≥99%
Szinonimák:
1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Chlorophenylamine, p-Chloroaniline
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.15 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
Forma
crystals
powder
solid
tisztítva
sublimation
bp
232 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 4-chloronitrosobenzene
- 2-bromo-4-chloroaniline
- 2,6-dibromo-4-chloroaniline
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
248.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
120.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)