Merck
476668
Sigma-Aldrich
Bromobis(dimethylamino)borane
97%
Szinonimák:
1-Bromo-N,N,N′,N′-tetramethylboranediamine
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2N]2BBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
20-28 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
1.259 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)B(Br)N(C)C
InChI
1S/C4H12BBrN2/c1-7(2)5(6)8(3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBDPZBLACZIAPS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant involved in:
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative addition for synthesis of platinum boryl phosphine bromo complexes
  • Synthesis of fluorenyltripyrazolylborate ligands
  • Preparation of rigid-backbone conjugated polymers
  • Conversion of epoxides to halohydrins
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)