Merck
731986
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-d5-ethanolamine
98 atom % D, 97% (CP)
Szinonimák:
(2-Ethyl-d5-amino)ethanol
About This Item
Lineáris képlet:
C2D5NHCH2CH2OH
Molekulatömeg:
94.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
Forma
liquid
bp
169-170 °C (lit.)
sűrűség
0.964 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-2-5-3-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIJDSYMOBYNHOT-ZBJDZAJPSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
159.8 °F
Lobbanási pont (C)
71 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)