Merck
523887
Sigma-Aldrich
2-(Methylphenylamino)ethanol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5N(CH3)CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.21
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.573 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydroxyl
SMILES string
CN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(7-8-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,11H,7-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIIZJXNVVJKISZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)