Merck
471208
Sigma-Aldrich
Ethylamine solution
66.0-72.0% in H2O
Szinonimák:
Aminoethane, Monoethylamine
Méret kiválasztása
100 ML
12 100,00 Ft
500 ML
12 200,00 Ft
1 L
13 700,00 Ft
2.5 L
25 400,00 Ft
12 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
12 100,00 Ft
500 ML
12 200,00 Ft
1 L
13 700,00 Ft
2.5 L
25 400,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
45.08
Beilstein:
505933
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
12 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
koncentráció
66.0-72.0% in H2O
sűrűség
0.81 g/mL at 20 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethylamine solution is used in the preparation of N-ethyl triazineepiperazine copolymer (ETPC), as a hydrophobic flame retardant material.[1] It is also used in the modification of poly(tetramethylene oxide)/silica hybrid composites.[2]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F
Lobbanási pont (C)
22 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Modification of an inorganic-organic hybrid composite: effect of ethylamine.
Brennan, Anthony B and Miller, Thomas M
Chemistry of Materials, 6(3), 262-267 (1994)
Synthesis of N-ethyl triazine-piperazine copolymer and flame retardancy and water resistance of intumescent flame retardant polypropylene.
Yang, Kun et al.
Polymer Degradation and Stability, 98(7), 1397-1406 (2013)
Paige E Mahaney et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(13), 4038-4049 (2008-06-19)
Further exploration of the cycloalkanol ethylamine scaffold, of which venlafaxine ( 1) is a member, was undertaken to develop novel and selective norepinephrine reuptake inhibitors (NRIs) for evaluation in a variety of predictive animal models. These efforts led to the
Stacey F Bent et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(3), 956-960 (2010-11-12)
Surface functionalization of semiconductors has been the backbone of the newest developments in microelectronics, energy conversion, sensing device design, and many other fields of science and technology. Over a decade ago, the notion of viewing the surface itself as a
Riccardo Di Corato et al.
ACS nano, 5(2), 1109-1121 (2011-01-12)
Trifunctional polymer nanobeads are prepared by destabilization of a mixture of magnetic nanoparticles, quantum dots, and an amphiphilic polymer, followed by functionalization of the bead surface with folic acid molecules. The distribution of the nanoparticles within the nanobeads can be