Fontos dokumentumok
1.01945
Supelco
Bromine
extra pure
Szinonimák:
Bromine
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
159.81
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
EC index szám:
231-778-1
NACRES:
NA.21
gőznyomás
233 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
kinematic viscosity
0.314 cSt(20 °C)
bp
58.8 °C/1013 hPa
mp
-7.3 °C
oldhatóság
35 g/L
sűrűség
3.12 g/cm3 at 20 °C (liquid)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/BrH/h1H/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
extra pure
Alkalmazás
Bromine extra pure. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric)≥ 99 %Identitypasses testIodine (I)≤ 0.002 %Organic bromine compoundspasses testNon volatile matter≤ 0.02 %
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2