Merck
400378
Sigma-Aldrich
Lithium phenoxide solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Phenol lithium salt
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5OLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.04
Beilstein:
3569793
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: lithium
koncentráció
1.0 M in THF
bp
67 °C
sűrűség
0.918 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.Li/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAVQZBGEXVFCJI-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jean-Pierre Brog et al.
Journal of nanobiotechnology, 15(1), 58-58 (2017-08-24)
LiCoO Several new single source precursors containing lithium (Li Our heterobimetallic single source precursors allow to dramatically reduce the production temperature and time for HT-LCO. The obtained nanoparticles of LiCoO
Cikkek
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications