Merck
470317
Sigma-Aldrich
2,5-Thiophenediylbisboronic acid
≥95.0%
Szinonimák:
2,5-Thiophenediboronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6B2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.78
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C4H6B2O4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2,7-10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKFDVFMUXZWWOW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,5-Thiophenediylbisboronic acid can be used:
  • As a reactant in the metal catalyzed Suzuki cross coupling reactions.
  • To prepare 2,5-bis(2-pyridyl)thiophene, a thiophene based ligand which is used in the design of fluorescent mercury-sensor.
  • To fabricate graphene-based biosensors for the detection of glucose and Escherichia coli in a complex medium.
Egyéb megjegyzések
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis of 2H-benzotriazole based donor-acceptor polymers bearing carbazole derivative as pendant groups: Optical, electronical and photovoltaic properties
Jessop IA, et al.
International Journal of Electrochemical Science, 11, 9822-9838 (2016)
Construction and Evaluation of a Self-Calibrating Multiresponse and Multifunctional Graphene Biosensor
Beyranvand S, et al.
Langmuir, 35(32), 10461-10474 (2019)
Thiophene-based fluorescent mercury-sensors
Shigemoto AK, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 69(11-13), 2081-2089 (2016)
Cikkek
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.