Merck
578878
Sigma-Aldrich
2,2′−Bithiophene-5-boronic acid pinacol ester
Szinonimák:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′-bithiophene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H17BO2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
292.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
törésmutató
n20/D 1.5900 (lit.)
Minőségi szint
mp
35.5-38.0 °C (average)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C14H17BO2S2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)12-8-7-11(19-12)10-6-5-9-18-10/h5-9H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPOQARMSOPOZMW-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.