Merck
597651
Sigma-Aldrich
2-Ethynylaniline
98%
Szinonimák:
(o-Aminophenyl)acetylene, 2-Aminophenylacetylene, 2-Aminophenylethyne, 2-Ethynylbenzenamine, 2-Ethynylphenylamine, o-Ethynylaniline
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
117.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.6200 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
sűrűség
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H,9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALQPJHSFIXARGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
208.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
98.3 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
James M Stubbs et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(22), 7928-7937 (2019-05-16)
A series of [Ru(Cp/Cp*)(PR2NR'2)(MeCN)]PF6 complexes were prepared, in which the steric and electronic properties of the primary coordination sphere were varied (R = Ph, t-Bu, Bn; and Cp vs. Cp*). These complexes were catalytically active in the cyclization of alkyne