Merck
464279
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)aniline
95%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-o-anisidine
About This Item
Lineáris képlet:
CF3OC6H4NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.12
Beilstein:
2803814
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Nc1ccccc1OC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in the preparation of 2-amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole (SKA-35).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ananthakrishnan Sankaranarayanan et al.
Molecular pharmacology, 75(2), 281-295 (2008-10-29)
Small-conductance (KCa2.1-2.3) and intermediate-conductance (KCa3.1) calcium-activated K(+) channels are critically involved in modulating calcium-signaling cascades and membrane potential in both excitable and nonexcitable cells. Activators of these channels constitute useful pharmacological tools and potential new drugs for the treatment of