Merck
M78259
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2-pyridone
≥99%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H7NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
109.13
Beilstein:
107805
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
bp
250 °C/740 mmHg (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
sűrűség
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1C=CC=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO/c1-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVVGIUUJYPYENY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Maryam Goudarzi et al.
Radiation and environmental biophysics, 53(4), 645-657 (2014-07-23)
Metabolomics has been shown to have utility in assessing responses to exposure by ionizing radiation (IR) in easily accessible biofluids such as urine. Most studies to date from our laboratory and others have employed γ-irradiation at relatively high dose rates
Jonita Stankevičiūtė et al.
Scientific reports, 6, 39129-39129 (2016-12-17)
Pyridinols and pyridinamines are important intermediates with many applications in chemical industry. The pyridine derivatives are in great demand as synthons for pharmaceutical products. Moreover, pyridines are used either as biologically active substances or as building blocks for polymers with