Merck
461385
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
99%
Szinonimák:
(R)-2-Phenyl-1-propylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(CH3)CH2NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.21
Beilstein:
3195646
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]22/D +35°, c = 1 in ethanol
törésmutató
n20/D 1.525 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
sűrűség
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
phenyl
SMILES string
C[C@@H](CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXORVIZLPOGIRG-QMMMGPOBSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Anita H Lewin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7415-7423 (2008-07-08)
A cell line in which RD-HGA16 cells were stably transfected with the hTAAR 1 receptor was created and utilized to carry out a systematic evaluation of a series of beta-phenethylamines. Fair agreement was observed with data obtained for aryl and