Fontos dokumentumok
726842
(R)-(+)-4-Methoxy-α-methylbenzylamine
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Szinonimák:
(R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
produced by BASF
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
99%
form
liquid
optikai tisztaság
enantiomeric excess: ≥98.5%
sűrűség
1.024 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
COc1ccc(cc1)[C@@H](C)N
InChI
1S/C9H13NO/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7H,10H2,1-2H3/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTDGKQNNPKXKII-SSDOTTSWSA-N
Alkalmazás
- Enantiopure stereoisomers of hemicryptophanes, which are used for the recognition of glucopyranosides.
- Bicyclic Geissman-Waiss lactone via intramolecular ring-closure reaction of the diastereomeric mixture of sulfonium salts.
- N-[(1R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-N′-methylthiourea by reacting with methyl isothiocyanate.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.