Fontos dokumentumok
180076
β-Methylphenethylamine
99%
Szinonimák:
beta-Methylphenethylamine, 1-Amino-2-phenylpropane
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.524 (lit.)
bp
80 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXORVIZLPOGIRG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)