Merck
237450
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
≥99%
Szinonimák:
(S)-(−)-α-Methyl-1-naphthalenemethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7CH(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.24
Beilstein:
2208024
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −59°, c = 5 in methanol
optikai tisztaság
ee: 98% (GLC)
törésmutató
n20/D 1.623 (lit.)
bp
153 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.067 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C[C@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-N
Alkalmazás
Employed in a preparation of a chiral thiourea solvating agent useful for enantiodiscrimination of α-hydroxy and α-amino acids by 1H NMR.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tetrahedron, 63, 7673-7673 (2007)