Merck
70942
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(2-Naphthyl)ethylamine
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
(S)-(−)-α-Methyl-2-naphthalenemethylamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H13N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.24
Beilstein:
3195949
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D −21±1°, c = 1% in methanol
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C[C@H](N)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H13N/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHSYYLCXQKCYQX-VIFPVBQESA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)