Merck
336505
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamine
98%
Szinonimák:
(R)-(−)-α-Methylcyclohexanemethylamine
Méret kiválasztása
5 G
19 700,00 Ft
19 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
19 700,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.23
Beilstein:
2935070
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
19 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −4°, neat
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
optikai tisztaság
ee: 95% (GLC)
bp
177-178 °C (lit.)
sűrűség
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
Általános leírás
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine is a chiral amine mainly used as a resolving agent for racemic compounds.[1]
Alkalmazás
(R)-(-)-1-Cyclohexylethylamine may be used in the preparation of a chiral calix[4]arene Schiff base derivatives with potential enantioselective recognition ability towards amines.[2]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
125.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
52 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chiral Schiff base derivatives of calix [4] arene: synthesis and complexation studies with chiral and achiral amines.
Durmaz M, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(16), 2322-2327 (2006)
A practical synthesis of C2-symmetric chiral binaphthyl ketone catalyst.
Seki M, et al.
Synthesis, 2000(12), 1677-1680 (2000)