Merck
460176
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~860
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
molekulatömeg
average Mn ~860
törésmutató
n20/D 1.468
bp
>260 °C (lit.)
savszám
4 KOH/g
hidroxil érték
62 mg KOH/g
jódérték
28
oldhatóság
propylene glycol: insoluble
toluene, ethanol, acetone and water: soluble
sűrűség
1.034 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
Alkalmazás
Plasticizer, surfactant.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Alexander Mietke et al.
Biophysical journal, 109(10), 2023-2036 (2015-11-21)
Cell stiffness is a sensitive indicator of physiological and pathological changes in cells, with many potential applications in biology and medicine. A new method, real-time deformability cytometry, probes cell stiffness at high throughput by exposing cells to a shear flow