Merck
455962
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Dihydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate, Hexachloroiridium(IV) acid hydrate, Hydrogen iridium hexachloride
About This Item
Lineáris képlet:
H2Cl6Ir · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
406.95 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
solid
szennyeződések
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
65 °C (lit.)
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].Cl[Ir](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.H2O/h6*1H;;1H2/q;;;;;;+4;/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDVQBPXDKJKDME-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
  • Boron Nitride: A Support to Synthesize Stable Pt-Based Catalysts for High-Temperature Oxidative Reactions: This study discusses the use of hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate for stabilizing platinum-based catalysts on boron nitride supports, highlighting its importance in high-temperature catalytic applications (FBA Rahman, W Diao, JM Tengco, 2019).
  • Iridium–Palladium Binary Alloy as a Counter Electrode in Dye-Sensitized Solar Cells: This study investigates the effects of hydrogen hexachloroiridate(IV) hydrate on the properties of iridium-palladium binary alloys used as counter electrodes in solar cells (NAS Aziz, MYA Rahman, AA Umar, 2023).
Tulajdonságok és előnyök
Catalyzes the electrochemical synthesis of polyaniline on the surface of non-noble metal electrodes. Utilized in the formation of iridium-substituted Dawson- and Keggin-type polyoxometallates by refilling the vacant site of the lacunary precursors.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.