Fontos dokumentumok
450162
Potassium hexachloroiridate(IV)
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Iridium potassium chloride
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
>385 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Ir--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Ir.2K/h6*1H;;;/q;;;;;;+4;2*+1/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEKZJZDULNNSCD-UHFFFAOYSA-H
Related Categories
Alkalmazás
- Voltammetry at HMT-PMBI-coated glassy carbon electrodes: This study explores the electrochemical properties of potassium hexachloroiridate(IV) and its potential for sensitive detection, which could be valuable in analytical chemistry applications (M Rees et al., 2020).
- Antioxidant Total Capacity Assay: Introduces a novel assaying method for antioxidant capacity using potassium hexachloroiridate(IV), which could have implications in pharmacology and drug discovery (Y Liu et al., 2024).
- Mass Transfer in 3D-printed Electrolyzers: Examines the role of potassium hexachloroiridate(IV) in enhancing mass transfer in electrolytic systems, which is pivotal for chemical engineering and energy applications (SJC Weusten et al., 2021).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?