Merck
729035
Sigma-Aldrich
Pyrene-13C16
99 atom % 13C, 98% (CP)
Szinonimák:
Benzo[def]phenanthrene-13C16
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C16H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
mp
145-148 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+16
SMILES string
[13cH]1[13cH][13c]2[13cH][13cH][13c]3[13cH][13cH][13cH][13c]4[13cH][13cH][13c]([13cH]1)[13c]2[13c]34
InChI
1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBEAQIROQSPTKN-BZDICNBSSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)