Merck
ERMAC051
Benzo[a]pyrene
ERM®, certified reference material
Szinonimák:
3,4-Benzopyrene, 3,4-Benzpyrene, Benzo[def]chrysene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H12
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.31
Beilstein:
1911333
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Ügynökség
ERM®
gyártó/kereskedő neve
JRC
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
ERM is a registered trademark of European Commission
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)