Fontos dokumentumok
Z168130
Ampule breaker/collar
For 11-20 mL ampules
About This Item
UNSPSC kód:
41121807
NACRES:
NB.43
Általános leírás
How to Use:
1. Slip polyethylene breaker/ collar over top of ampule.
2. Grip bottom of ampule with one hand and breaker/collar with other.
3. Gently snap top of ampule off.
4. Discard collar and ampule top.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)