Merck
307858
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride hydrate
99.9%
Szinonimák:
Scandium trichloride hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
ScCl3·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.31 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99.9%
Forma
solid
összetétel
Degree of hydration, 5-7
reakcióalkalmasság
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES string
[H]O[H].Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Sc/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJMNPKCPAGGCBI-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Prins cyclization reactions
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated