567540
Sodium Orthovanadate
A broad spectrum potent inhibitor of protein tyrosine phosphatases.
Szinonimák:
Sodium Orthovanadate, PTP Inhibitor X
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[V](=O)([O-])([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
InChI
1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Na+,K+-ATPase, acid , alkaline phosphatases, phosphofructokinase, and adenylate kinase
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Hunke, S., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.216, 589.
Levchuck, S.G., et al. 1994. Pediatric Res.37, 382A.
Fohr, K.J., et al. 1989. Biochem. J.262, 83.
Swarup, G., et al. 1982. Biochem. Biophys. Res. Commun.107, 1104.
Seargeant, L.E. and Stinson, R.A. 1979. Biochem. J.181, 247.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Protein tyrosine phosphatases' catalytic mechanism involves transient phosphorylation.