Fontos dokumentumok
590088
Sodium metavanadate
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Sodium (meta)vanadate, Sodium trioxovanadate, Sodium vanadate(V), Sodium vanadium oxide, Sodium vanadium trioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
reakcióalkalmasság
core: vanadium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Na+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/Na.3O.V/q+1;;;-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Sodium metavanadate has been used as vanadium source in the microbial culture media to study vanadium reduction by mesophilic and thermophilic methanogens.
- It can be used as a precursor in the preparation of vanadium pentoxide (V2O5) coated carbon nanotubes.
- It is also used to synthesize corrosion-inhibitive additives for organic coatings.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)