Merck
401528
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) fluoride
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Trifluorobismuthine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
BiF3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.98
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: bismuth
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
oldhatóság
H2O: insoluble(lit.)
sűrűség
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Bi](F)F
InChI
1S/Bi.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)