Merck
441864
Sigma-Aldrich
Glycerol ethoxylate
average Mn 1,000
Szinonimák:
Polyethylene glycol, Polyoxyethylenetriol
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2CH2O)nCH[CH2(OCH2CH2)nOH]2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
Glycerol ethoxylate, average Mn ~1,000
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~1,000
degree of polymerization 20.4
törésmutató
n20/D 1.473 (lit.)
pH
5.5-7.5
viszkozitás
320 cSt(21 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
hidroxil érték
160‑177
átmeneti hőmérséklet
softening point −6-(−4) °C
oldhatóság
H2O: soluble
sűrűség
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O(C(COCCO)COCCO)CCO
InChI
1S/C9H20O6/c10-1-4-13-7-9(15-6-3-12)8-14-5-2-11/h9-12H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCYLROVJSUACAD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Cross-linking agent for poly -esters, -urethanes, and -ethers.
Tulajdonságok és előnyök
Contributes flexibility in polymers.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)