Merck
448982
Sigma-Aldrich
Triethyl-d15-amine
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
Tris(pentadeuteroethyl)amine
About This Item
Lineáris képlet:
(C2D5)3N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
-115 °C (lit.)
sűrűség
0.832 g/mL
tömegeltolódás
M+15
SMILES string
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMANZCXQSJIPKH-NLBPYYKNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)