Merck
270709
Sigma-Aldrich
Benzene
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.11
Beilstein:
969212
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.9%
technika/technikák:
HPLC: suitable
alkalmazás(ok):
food and beverages
bp:
80 °C (lit.)
gőznyomás:
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
2.77 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1043 °F
robbanási határérték
8 %
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.02% water (Karl Fischer)
párolgási maradék
<0.0005%
szín
APHA: ≤20
törésmutató
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
sűrűség
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-elnyelés
λ: 280 nm Amax: 1.0
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 300 nm Amax: 0.06
λ: 330 nm Amax: 0.02
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
alkalmazás(ok)
food and beverages
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Environmental carcinogen; hematoxin that is linked to increased incidence of leukemia in humans.
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Luoping Zhang et al.
Critical reviews in toxicology, 32(1), 1-42 (2002-02-16)
Benzene is an established cause of human leukemia that is thought to act by producing chromosomal aberrations and altered in cell differentiation. In several recent studies increased levels of chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocytes were correlated with a heightened
Benzene forms hydrogen bonds with water.
Suzuki S, et al.
Science, 257(5072), 942-945 (1992)
Use of the CNDO method in spectroscopy. I. Benzene, pyridine, and the diazines.
Del Bene J and Jaffe HH.
J. Chem. Phys. , 48(44), 1807-1813 (1968)
M Kiguchi et al.
Physical review letters, 101(4), 046801-046801 (2008-09-04)
Highly conductive molecular junctions were formed by direct binding of benzene molecules between two Pt electrodes. Measurements of conductance, isotopic shift in inelastic spectroscopy, and shot noise compared with calculations provide indications for a stable molecular junction where the benzene
Filamentous growth of carbon through benzene decomposition.
Oberlin A, et al.
Journal of Crystal Growth, 32(3), 335-349 (1976)