Fontos dokumentumok
773212
N,N-Diethylacrylamide
contains <200 ppm MEHQ as inhibitor, 99%
Szinonimák:
N,N-Diethyl-2-propenamide, Acrylic acid diethylamide, DEAA, DEAAm, DEAM
Teszt
99%
Forma
liquid
tartalmaz
<200 ppm MEHQ as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.468
sűrűség
0.924 at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=O)C=C
InChI
1S/C7H13NO/c1-4-7(9)8(5-2)6-3/h4H,1,5-6H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OVHHHVAVHBHXAK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
192.0 °F
Lobbanási pont (C)
88.89 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)