Merck
716022
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyrazine
97%
Szinonimák:
2-Ethenylpyrazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.560
sűrűség
1.041 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=Cc1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h2-5H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KANZWHBYRHQMKZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F
Lobbanási pont (C)
60 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)