Merck
255130
Sigma-Aldrich
N-Methyl-N-vinylacetamide
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CON(CH3)CH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
99.13
Beilstein:
1743331
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.484 (lit.)
bp
70 °C/25 mmHg (lit.)
sűrűség
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C=C)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-4-6(3)5(2)7/h4H,1H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PNLUGRYDUHRLOF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)