Fontos dokumentumok
415464
N-Vinylcaprolactam
98%, stabilized
Szinonimák:
1-Ethenylazepan-2-one, 1-Ethenylhexahydro-2H -azepin-2-one, 1-Vinylazepan-2-one
Teszt
98%
form
solid
tartalmaz
~20 ppm HO-TEMPO as stabilizer
bp
128 °C/21 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CN1CCCCCC1=O
InChI
1S/C8H13NO/c1-2-9-7-5-3-4-6-8(9)10/h2H,1,3-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWYVGKFDLWWQJX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver,Upper respiratory tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
213.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?